missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thymidylate kinase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP5955-ec-500ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15988919

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001158503.1
Thymidylate kinase Protein
Research Use Only
DTYMK
Recombinant Protein
E. coli
AARRGALIVL EGVDRAGKST QSRKLVEALC AAGHRAELLR FPERSTEIGK LLSSYLQKKS DVEDHSVHLL FSANRWEQVP LIKEKLSQGV TLVVDRYAFS GVAFTGAKEN FSLDWCKQPD VGLPKPDLVL FLQLQLADAA KRGAFGHERY ENGAFQERAL RCFHQLMKDT TLNWKMVDAS KSIEAVHEDI RVLSEDAIRT ATEKPLGELW K
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1841
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote