missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sperm-egg fusion protein Juno Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sperm-egg fusion protein Juno, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001186135.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 390243 |
Name | Sperm-egg fusion protein Juno Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15999639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-100ug |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969639
|
enQuireBio™
QP6052-ec-1mg |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001186135.1 | |
Sperm-egg fusion protein Juno Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
390243 | |
Research Use Only | |
IZUMO1R | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GDELLNICMN AKHHKRVPSP EDKLYEECIP WKDNACCTLT TSWEAHLDVS PLYNFSLFHC GLLMPGCRKH FIQAICFYEC SPNLGPWIQP VGSLGWEVAP SGQGERVVNV PLCQEDCEEW WEDCRMSYTC KSNWRGGWDW SQGKNRCPKG AQCLPFSHYF PTPADLCEKT WSNSFKASPE RRNSGRCLQK WFEPAQGNPN VAVARLFASS APSWELSYTI MVCSLFLPFL S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |