Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Sperm-egg fusion protein Juno Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Sperm-egg fusion protein Juno, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6052-ec-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15979639
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001186135.1
Sperm-egg fusion protein Juno Protein
Research Use Only
IZUMO1R
Recombinant Protein
E. coli
GDELLNICMN AKHHKRVPSP EDKLYEECIP WKDNACCTLT TSWEAHLDVS PLYNFSLFHC GLLMPGCRKH FIQAICFYEC SPNLGPWIQP VGSLGWEVAP SGQGERVVNV PLCQEDCEEW WEDCRMSYTC KSNWRGGWDW SQGKNRCPKG AQCLPFSHYF PTPADLCEKT WSNSFKASPE RRNSGRCLQK WFEPAQGNPN VAVARLFASS APSWELSYTI MVCSLFLPFL S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
390243
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol