missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMG3 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13196-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PSMG3 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDTPLVISK QKTEVVCGVP TQVVCTAFSS HILVVVTQFG KMGTLVSLEP SSVASDVSKP VLTTKVLLGQ DEPLIHVFAK NLVAFVSQEA GNRAVLLAVA VKDKSMEGLK ALREVIRVCQ VW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
50 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur