Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMG3 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1715.00 CHF
Spezifikation
Name | PSMG3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962799
|
enQuireBio™
QP13196-1ug |
1 μg |
141.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982799
|
enQuireBio™
QP13196-5ug |
5 μg |
219.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972799
|
enQuireBio™
QP13196-50ug |
50 μg |
1715.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
PSMG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDTPLVISK QKTEVVCGVP TQVVCTAFSS HILVVVTQFG KMGTLVSLEP SSVASDVSKP VLTTKVLLGQ DEPLIHVFAK NLVAFVSQEA GNRAVLLAVA VKDKSMEGLK ALREVIRVCQ VW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |