missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POMC Protein
A cDNA sequence encoding the POMC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name | POMC Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972529
|
enQuireBio™
QP13108-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952529
|
enQuireBio™
QP13108-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962529
|
enQuireBio™
QP13108-1mg |
1 mg |
8085.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
POMC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
POMC protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MWCLESSQCQ DLTTESNLLE CIRACKPDLS AETPMFPGNG DEQPLTENPR KYVMGHFRWD RFGRRNSSSS GSSGAGQKRE DVSAGEDCGP LPEGGPEPRS DGAKPGPREG KRSYSMEHFR WGKPVGKKRR PVKVYPNGAE DESAEAFPLE FKRELTGQRL REGDGPDGPA DDGAGAQADL EHSLLVAAEK KDEGPYRMEH FRWGSPPKDK RYGGFMTSEK SQTPLVTLFK NAIIKNAYKK GE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts