missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POMC Protein
A cDNA sequence encoding the POMC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13108-2ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
POMC Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MWCLESSQCQ DLTTESNLLE CIRACKPDLS AETPMFPGNG DEQPLTENPR KYVMGHFRWD RFGRRNSSSS GSSGAGQKRE DVSAGEDCGP LPEGGPEPRS DGAKPGPREG KRSYSMEHFR WGKPVGKKRR PVKVYPNGAE DESAEAFPLE FKRELTGQRL REGDGPDGPA DDGAGAQADL EHSLLVAAEK KDEGPYRMEH FRWGSPPKDK RYGGFMTSEK SQTPLVTLFK NAIIKNAYKK GE | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |
2 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
POMC protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.2M NaCl. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur