missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p38a/SAPK2 Protein
A cDNA sequence encoding the p38a/SAPK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00 CHF - 1530.00 CHF
Spezifikation
Name | p38a/SAPK2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952039
|
enQuireBio™
QP12947-1ug |
1 μg |
203.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972039
|
enQuireBio™
QP12947-5ug |
5 μg |
580.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962039
|
enQuireBio™
QP12947-20ug |
20 μg |
1530.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
p38a/SAPK2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
p38/SAPK2 is supplied in 25mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 1mM DTT, 50% glycerol, pH 8.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQERPTFYR QELNKTIWEV PERYQNLSPV GSGAYGSVCA AFDTKTGLRV AVKKLSRPFQ SIIHAKRTYR ELRLLKHMKH ENVIGLLDVF TPARSLEEFN DVYLVTHLMG ADLNNIVKCQ KLTDDHVQFL IYQILRGLKY IHSADIIHRD LKPSNLAVNE DCELKILDFG LARHTDDEMT GYVATRWYRA PEIMLNWMHY NQTVDIWSVG CIMAELLTGR TLFPGTDHID QLKLILRLVG TPGAELLKKI SSESARNYIQ SLTQMPKMNF ANVFIGANPL AVDLLEKMLV LDSDKRITAA QALAHAYFAQ YHDPDDEPVA DPYDQSFESR DLLIDEWKSL TYDEVISFVP PPLDQEEMES | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |