missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human p38a/SAPK2 Protein

A cDNA sequence encoding the p38a/SAPK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12947-5ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972039

  • 580.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

p38a/SAPK2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSQERPTFYR QELNKTIWEV PERYQNLSPV GSGAYGSVCA AFDTKTGLRV AVKKLSRPFQ SIIHAKRTYR ELRLLKHMKH ENVIGLLDVF TPARSLEEFN DVYLVTHLMG ADLNNIVKCQ KLTDDHVQFL IYQILRGLKY IHSADIIHRD LKPSNLAVNE DCELKILDFG LARHTDDEMT GYVATRWYRA PEIMLNWMHY NQTVDIWSVG CIMAELLTGR TLFPGTDHID QLKLILRLVG TPGAELLKKI SSESARNYIQ SLTQMPKMNF ANVFIGANPL AVDLLEKMLV LDSDKRITAA QALAHAYFAQ YHDPDDEPVA DPYDQSFESR DLLIDEWKSL TYDEVISFVP PPLDQEEMES
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
p38/SAPK2 is supplied in 25mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 1mM DTT, 50% glycerol, pH 8.5.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote