Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NQO2 Protein
A cDNA sequence encoding the NQO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 3515.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 4835
Name NQO2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol NQO2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981819
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12876-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971819
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12876-25ug
25 μg
219.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961819
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12876-1mg
1 mg
3515.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
4835
Research Use Only
NQO2
Human
His
NQO2 Human solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
NQO2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGKKVLIVY AHQEPKSFNG SLKNVAVDEL SRQGCTVTVS DLYAMNFEPR ATDKDITGTL SNPEVFNYGV ETHEAYKQRS LASDITDEQK KVREADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCQGFAFDIP GFYDSGLLQG KLALLSVTTG GTAEMYTKTG VNGDSRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FAPEIASEEE RKGMVAAWSQ RLQTIWKEEP IPCTAHWHFG Q
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.