missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NQO2 Protein
A cDNA sequence encoding the NQO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12876-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
4835 | |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGKKVLIVY AHQEPKSFNG SLKNVAVDEL SRQGCTVTVS DLYAMNFEPR ATDKDITGTL SNPEVFNYGV ETHEAYKQRS LASDITDEQK KVREADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCQGFAFDIP GFYDSGLLQG KLALLSVTTG GTAEMYTKTG VNGDSRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FAPEIASEEE RKGMVAAWSQ RLQTIWKEEP IPCTAHWHFG Q | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
NQO2 Protein | |
Research Use Only | |
NQO2 | |
Human | |
His | |
NQO2 Human solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur