missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFU1 Protein
A cDNA sequence encoding the NFU1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12839-5ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NFU1 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGAAAVAA GLRRRFCHML KNPYTIKKQP LHQFVQRPLF PLPAAFYHPV RYMFIQTQDT PNPNSLKFIP GKPVLETRTM DFPTPAAAFR SPLARQLFRI EGVKSVFFGP DFITVTKENE ELDWNLLKPD IYATIMDFFA SGLPLVTEET PSGEAGSEED DEVVAMIKEL LDTRIRPTVQ EDGGDVIYKG FEDGIVQLKL QGSCTSCPSS IITLKNGIQN MLQFYIPEVE GVEQVMDDES DEKEANSP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
5 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NFU1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur