Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFU1 Protein
A cDNA sequence encoding the NFU1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name NFU1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971709
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12839-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961709
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12839-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951709
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12839-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NFU1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NFU1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffer saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGAAAVAA GLRRRFCHML KNPYTIKKQP LHQFVQRPLF PLPAAFYHPV RYMFIQTQDT PNPNSLKFIP GKPVLETRTM DFPTPAAAFR SPLARQLFRI EGVKSVFFGP DFITVTKENE ELDWNLLKPD IYATIMDFFA SGLPLVTEET PSGEAGSEED DEVVAMIKEL LDTRIRPTVQ EDGGDVIYKG FEDGIVQLKL QGSCTSCPSS IITLKNGIQN MLQFYIPEVE GVEQVMDDES DEKEANSP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.