Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NECAP2 Protein
A cDNA sequence encoding the NECAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name NECAP2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12823-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12823-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12823-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NECAP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NECAP2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEESGYESVL CVKPDVHVYR IPPRATNRGY RAAEWQLDQP SWSGRLRITA KGQMAYIKLE DRTSGELFAQ APVDQFPGTA VESVTDSSRY FVIRIEDGNG RRAFIGIGFG DRGDAFDFNV ALQDHFKWVK QQCEFAKQAQ NPDQGPKLDL GFKEGQTIKL NIANMKKKEG AAGNPRVRPA STGGLSLLPP PPGGKTSTLI PPPGEQLAVG GSLVQPAVAP SSGGAPVPWP QPNPATADIW GDFTKSTGST SSQTQPGTGW VQF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.