missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NECAP2 Protein

A cDNA sequence encoding the NECAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12823-20ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15981659

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NECAP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEESGYESVL CVKPDVHVYR IPPRATNRGY RAAEWQLDQP SWSGRLRITA KGQMAYIKLE DRTSGELFAQ APVDQFPGTA VESVTDSSRY FVIRIEDGNG RRAFIGIGFG DRGDAFDFNV ALQDHFKWVK QQCEFAKQAQ NPDQGPKLDL GFKEGQTIKL NIANMKKKEG AAGNPRVRPA STGGLSLLPP PPGGKTSTLI PPPGEQLAVG GSLVQPAVAP SSGGAPVPWP QPNPATADIW GDFTKSTGST SSQTQPGTGW VQF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NECAP2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote