missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF1 Protein

A cDNA sequence encoding the NDUFAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12813-20ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15981629

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

51103
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAS RGVGAKLGLR EIRIHLCQRS PGSQGVRDFI EKRYVELKKA NPDLPILIRE CSDVQPKLWA RYAFGQETNV PLNNFSADQV TRALENVLSG KA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
NDUFAF1 Protein
Research Use Only
NDUFAF1
Human
His
The NDUFAF1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote