Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSRB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name MSRB2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12744-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15981399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12744-25ug
25 μg
219.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12744-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
MSRB2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MSRB2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in In 20 mM Tris-HCl Buffer (pH 7.5), 1 mM DTT, 0.1 mM PMSF and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVRGQAGGGG PGTGPGLGEA GSLATCELPL AKSEWQKKLT PEQFYVTREK GTEPPFSGIY LNNKEAGMYH CVCCDSPLFS SEKKYCSGTG WPSFSEAHGT SGSDESHTGI LRRLDTSLGS ARTEVVCKQC EAHLGHVFPD GPGPNGQRFC INSVALKFKP RKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.