missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSRB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12744-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
MSRB2 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVRGQAGGGG PGTGPGLGEA GSLATCELPL AKSEWQKKLT PEQFYVTREK GTEPPFSGIY LNNKEAGMYH CVCCDSPLFS SEKKYCSGTG WPSFSEAHGT SGSDESHTGI LRRLDTSLGS ARTEVVCKQC EAHLGHVFPD GPGPNGQRFC INSVALKFKP RKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
25 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MSRB2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in In 20 mM Tris-HCl Buffer (pH 7.5), 1 mM DTT, 0.1 mM PMSF and 10% Glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur