Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human METAP1D Protein
A cDNA sequence encoding the METAP1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | METAP1D Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991219
|
enQuireBio™
QP12685-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971219
|
enQuireBio™
QP12685-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981219
|
enQuireBio™
QP12685-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
METAP1D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The METAP1D solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSPLNHI YLHKQSSSQQ RRNFFFRRQR DISHSIVLPA AVSSAHPVPK HIKKPDYVTT GIVPDWGDSI EVKNEDQIQG LHQACQLARH VLLLAGKSLK VDMTTEEIDA LVHREIISHN AYPSPLGYGG FPKSVCTSVN NVLCHGIPDS RPLQDGDIIN IDVTVYYNGY HGDTSETFLV GNVDECGKKL VEVARRCRDE AIAACRAGAP FSVIGNTISH ITHQNGFQVC PHFVGHGIGS YFHGHPEIWH HANDSDLPME EGMAFTIEPI ITEGSPEFKV LEDAWTVVSL DNQRSAQFEH TVLITSRGAQ ILTKLPHEA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |