missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCM7 Protein
A cDNA sequence encoding the MCM7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12662-5ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
MCM7 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVATYT CDQCGAETYQ PIQSPTFMPL IMCPSQECQT NRSGGRLYLQ TRGSRFIKFQ EMKMQEHSDQ VPVGNIPRSI TVLVEGENTR IAQPGDHVSV TGIFLPILRT GFRQVVQGLL SETYLEAHRI VKMNKSEDDE SGAGELTREE LRQIAEEDFY EKLAASIAPE IYGHEDVKKA LLLLLVGGVD QSPRGMKIRG NINICLMGDP GVAKSQLLSY IDRLAPRSQY TTGRGSSGVG LTAAVLRDSV SGELTLEGGA LVLADQGVCC IDEFDKMAEA DRTAIHEVME QQTISIAKAG ILTTLNARCS ILAAANPAYG RYNPRRSLEQ NIQLPAALLS RFDLLWLIQD RPDRDNDLRL AQHITYVHQH SRQPPSQFEP LDMKLMRRYI AMCREKQPMV PESLADYITA AYVEMRR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
5 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MCM7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur