Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCM7 Protein
A cDNA sequence encoding the MCM7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | MCM7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971149
|
enQuireBio™
QP12662-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961149
|
enQuireBio™
QP12662-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951149
|
enQuireBio™
QP12662-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
MCM7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MCM7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVATYT CDQCGAETYQ PIQSPTFMPL IMCPSQECQT NRSGGRLYLQ TRGSRFIKFQ EMKMQEHSDQ VPVGNIPRSI TVLVEGENTR IAQPGDHVSV TGIFLPILRT GFRQVVQGLL SETYLEAHRI VKMNKSEDDE SGAGELTREE LRQIAEEDFY EKLAASIAPE IYGHEDVKKA LLLLLVGGVD QSPRGMKIRG NINICLMGDP GVAKSQLLSY IDRLAPRSQY TTGRGSSGVG LTAAVLRDSV SGELTLEGGA LVLADQGVCC IDEFDKMAEA DRTAIHEVME QQTISIAKAG ILTTLNARCS ILAAANPAYG RYNPRRSLEQ NIQLPAALLS RFDLLWLIQD RPDRDNDLRL AQHITYVHQH SRQPPSQFEP LDMKLMRRYI AMCREKQPMV PESLADYITA AYVEMRR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |