Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001276085.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4351 |
Name | Mannose-6-phosphate isomerase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16012850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16052850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16002850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16032850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16042850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16022850
|
enQuireBio™
QP6375-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001276085.1 | |
Mannose-6-phosphate isomerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4351 | |
Research Use Only | |
MPI | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAPRVFPLSC AVQQYAWGKM GSNSEVARLL ASSDPLAQIA EDKPYAELWM GTHPRGDAKI LDNRISQKTL SQWIAENQDS LGSKVKDTFN GNLPFLFKVL SVETPLSIQA HPNKELAEKL HLQAPQHYPD ANHKPEMAIA LTPFQGLCGF RPVEEIVTFL KKVPEFQFLI GDEAATHLKQ TMSHDSMS-Q AVASSLQSCF SHLMKSEKKV VVEQLNLLVK RISQQAAAGN NMEDIFGELL LQLHQQYPGD IGCFAIYFLN LLTLKPGEAM FLEANVPHAY LKGDCVECMA CSDNTVRAGL TPKFIDVPTL CEMLSYTPSS SKDRLFLPTR SQEDPYLSIY DPPVPDFTIM KTEVPGSVTE YKVLALDSAS ILLMVQGTVI ASTPTTQTPI PLQRGGVLFI GANESVSLKL TEPKDLLIFR ACCLL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |