Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mannose-6-phosphate isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mannose-6-phosphate isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6375-ec-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16032850
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001276085.1
Mannose-6-phosphate isomerase Protein
Research Use Only
MPI
Recombinant Protein
E. coli
AAPRVFPLSC AVQQYAWGKM GSNSEVARLL ASSDPLAQIA EDKPYAELWM GTHPRGDAKI LDNRISQKTL SQWIAENQDS LGSKVKDTFN GNLPFLFKVL SVETPLSIQA HPNKELAEKL HLQAPQHYPD ANHKPEMAIA LTPFQGLCGF RPVEEIVTFL KKVPEFQFLI GDEAATHLKQ TMSHDSMS-Q AVASSLQSCF SHLMKSEKKV VVEQLNLLVK RISQQAAAGN NMEDIFGELL LQLHQQYPGD IGCFAIYFLN LLTLKPGEAM FLEANVPHAY LKGDCVECMA CSDNTVRAGL TPKFIDVPTL CEMLSYTPSS SKDRLFLPTR SQEDPYLSIY DPPVPDFTIM KTEVPGSVTE YKVLALDSAS ILLMVQGTVI ASTPTTQTPI PLQRGGVLFI GANESVSLKL TEPKDLLIFR ACCLL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4351
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol