Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
378.00 CHF - 1480.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_757350
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 1435
Molekulargewicht 18.5 kDa (monomer)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18738636
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
216-MC-010/CF
10 μg
378.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18706546
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
216-MC-100/CF
100 μg
1480.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using M-NFS-60 mouse myelogenous leukemia lymphoblast cells. Nakoinz, I. et al. (1990) J. Immunol. 145:860. The ED50 for this effect is 0.5-1.5 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
NP_757350
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
18.5 kDa (monomer)
Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
<1.0 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Human
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Bioactivity
1435
<EM>E. coli</EM>-derived human M-CSF protein Glu33-Ser190, with an N-terminal Met
RUO
CSF1
M-CSF
Reconstitute at 50-500 μg/mL in sterile PBS.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human M-CSF Protein