Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIPG Protein
A cDNA sequence encoding the LIPG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 9388 |
---|---|
Name | LIPG Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | LIPG |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15970869
|
enQuireBio™
QP12577-HIS-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15980869
|
enQuireBio™
QP12577-HIS-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950869
|
enQuireBio™
QP12577-HIS-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960869
|
enQuireBio™
QP12577-HIS-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15990869
|
enQuireBio™
QP12577-HIS-EC-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
9388 | |
Research Use Only | |
LIPG | |
Human | |
His | |
The LIPG solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
LIPG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSPVPFGP EGRLEDKLHK PKATQTEVKP SVRFNLRTSK DPEHEGCYLS VGHSQPLEDC SFNMTAKTFF IIHGWTMSGI FENWLHKLVS ALHTREKDAN VVVVDWLPLA HQLYTDAVNN TRVVGHSIAR MLDWLQEKDD FSLGNVHLIG YSLGAHVAGY AGNFVKGTVG RITGLDPAGP MFEGADIHKR LSPDDADFVD VLHTYTRSFG LSIGIQMPVG HIDIYPNGGD FQPGCGLNDV LGSIAYGTIT EVVKCEHERA VHLFVDSLVN QDKPSFAFQC TDSNRFKKGI CLSCRKNRCN SIGYNAKKMR NKRNSKMYLK TRA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |