missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIPG Protein
A cDNA sequence encoding the LIPG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12577-HIS-2ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
9388 | |
2 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSPVPFGP EGRLEDKLHK PKATQTEVKP SVRFNLRTSK DPEHEGCYLS VGHSQPLEDC SFNMTAKTFF IIHGWTMSGI FENWLHKLVS ALHTREKDAN VVVVDWLPLA HQLYTDAVNN TRVVGHSIAR MLDWLQEKDD FSLGNVHLIG YSLGAHVAGY AGNFVKGTVG RITGLDPAGP MFEGADIHKR LSPDDADFVD VLHTYTRSFG LSIGIQMPVG HIDIYPNGGD FQPGCGLNDV LGSIAYGTIT EVVKCEHERA VHLFVDSLVN QDKPSFAFQC TDSNRFKKGI CLSCRKNRCN SIGYNAKKMR NKRNSKMYLK TRA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
LIPG Protein | |
Research Use Only | |
LIPG | |
Human | |
His | |
The LIPG solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur