Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAYN Protein
A cDNA sequence encoding the LAYN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | LAYN Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15970759
|
enQuireBio™
QP12542-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960759
|
enQuireBio™
QP12542-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950759
|
enQuireBio™
QP12542-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LAYN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LAYN solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSATGRLLS ASDLDLRGGQ PVCRGGTQRP CYKVIYFHDT SRRLNFEEAK EACRRDGGQL VSIESEDEQK LIEKFIENLL PSDGDFWIGL RRREEKQSNS TACQDLYAWT DGSISQFRNW YVDEPSCGSE VCVVMYHQPS APAGIGGPYM FQWNDDRCNM KNNFICKYSD EKPAVPSREA EGEETELTTP VLPEETQEED AKKTFKESRE AALNLAY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |