Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAYN Protein
A cDNA sequence encoding the LAYN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12542-20ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
LAYN Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSATGRLLS ASDLDLRGGQ PVCRGGTQRP CYKVIYFHDT SRRLNFEEAK EACRRDGGQL VSIESEDEQK LIEKFIENLL PSDGDFWIGL RRREEKQSNS TACQDLYAWT DGSISQFRNW YVDEPSCGSE VCVVMYHQPS APAGIGGPYM FQWNDDRCNM KNNFICKYSD EKPAVPSREA EGEETELTTP VLPEETQEED AKKTFKESRE AALNLAY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
20 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LAYN solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido