Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR3DL1 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR3DL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Name KIR3DL1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12492-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12492-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960589
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12492-1mg
1 mg
5210.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KIR3DL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl (pH 7.5) and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSTSGT IDKLDIEFHLWCSNKKNAAV MDQEPAGNRT ANSEDSDEQD PEEVTYAQLD HCVFTQRKIT RPSQRPKTPP TDTILYTELP NAKPRSKVVS CP
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.