missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human KIR3DL1 Protein

A cDNA sequence encoding the KIR3DL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12492-20ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15970589

  • 203.00 CHF / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

KIR3DL1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSTSGT IDKLDIEFHLWCSNKKNAAV MDQEPAGNRT ANSEDSDEQD PEEVTYAQLD HCVFTQRKIT RPSQRPKTPP TDTILYTELP NAKPRSKVVS CP
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris-HCl (pH 7.5) and 100mM NaCl.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote