Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL12RB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3594 |
---|---|
Name | IL12RB1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL12RB1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15980309
|
enQuireBio™
QP12404-HIS-EC-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960309
|
enQuireBio™
QP12404-HIS-EC-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970309
|
enQuireBio™
QP12404-HIS-EC-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
3594 | |
Research Use Only | |
IL12RB1 | |
Human | |
His | |
IL12RB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM TRIS 8.0 buffer and 10% glycerol. |
IL12RB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPLVTW VVPLLFLFLL SRQGAACRTS ECCFQDPPYP DADSGSASGP RDLRCYRISS DRYECSWQYE GPTAGVSHFL RCCLSSGRCC YFAAGSATRL QFSDQAGVSV LYTVTLWVES WARNQTEKSP EVTLQLYNSV KYEPPLGDIK VSKLAGQLRM EWETPDNQVG AEVQFRHRTP SSPWKLGDCG PQDDDTESCL CPLEMNVAQE FQLRRRQLGS QGSSWSKWSS PVCVPPENPP QPQVRFSVEQ LGQDGRRRLT LKEQPTQLEL PEGCQGLAPG TEVTYRLQLH MLSCPCKAKA TRTLHLGKMP YLSGAAYNVA VISSNQFGPG LNQTWHIPAD THTEPVALNI SVGTNGTTMY WPARAQSMTY CIEWQPVGQD GGLATCSLTA PQDPDPAGMA TYSWSRESGA MGQEKCYYIT IFASAHPEKL TLWSTVLSTY HFGGNASAAG TPHHVSVKNH SLDSVSVDWA PSLLSTCPGV LKEYVVRCRD EDSKQVSEHP VQPTETQVTL SGLRAGVAYT VQVRADTAWL RGVWSQPQRF SIEVQVSD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |