missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB1 Protein

A cDNA sequence encoding the IL12RB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12404-HIS-EC-1mg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15970309

  • 8085.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

3594
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPLVTW VVPLLFLFLL SRQGAACRTS ECCFQDPPYP DADSGSASGP RDLRCYRISS DRYECSWQYE GPTAGVSHFL RCCLSSGRCC YFAAGSATRL QFSDQAGVSV LYTVTLWVES WARNQTEKSP EVTLQLYNSV KYEPPLGDIK VSKLAGQLRM EWETPDNQVG AEVQFRHRTP SSPWKLGDCG PQDDDTESCL CPLEMNVAQE FQLRRRQLGS QGSSWSKWSS PVCVPPENPP QPQVRFSVEQ LGQDGRRRLT LKEQPTQLEL PEGCQGLAPG TEVTYRLQLH MLSCPCKAKA TRTLHLGKMP YLSGAAYNVA VISSNQFGPG LNQTWHIPAD THTEPVALNI SVGTNGTTMY WPARAQSMTY CIEWQPVGQD GGLATCSLTA PQDPDPAGMA TYSWSRESGA MGQEKCYYIT IFASAHPEKL TLWSTVLSTY HFGGNASAAG TPHHVSVKNH SLDSVSVDWA PSLLSTCPGV LKEYVVRCRD EDSKQVSEHP VQPTETQVTL SGLRAGVAYT VQVRADTAWL RGVWSQPQRF SIEVQVSD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
IL12RB1 Protein
Research Use Only
IL12RB1
Human
His
IL12RB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM TRIS 8.0 buffer and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt