missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein TGIF2LX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein TGIF2LX, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_620410.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 90316 |
Name | Homeobox protein TGIF2LX Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16080911
|
enQuireBio™
QP7806-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16020921
|
enQuireBio™
QP7806-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16070911
|
enQuireBio™
QP7806-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16000921
|
enQuireBio™
QP7806-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16010921
|
enQuireBio™
QP7806-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16090911
|
enQuireBio™
QP7806-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_620410.3 | |
Homeobox protein TGIF2LX Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
90316 | |
Research Use Only | |
TGIF2LX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAAADGPAE TQSPVEKDSP AKTQSPAQDT SIMSRNNADT GRVLALPEHK KKRKGNLPAE SVKILRDWMY KHRFKAYPSE EEKQMLSEKT NLSLLQISNW FINARRRILP DMLQQRRNDP IIGHKTGKDA HATHLQSTEA SVPAKSGPSG PDNVQSLPLW PLPKGQMSRE KQPDPESAPS QKLTGIAQPK KKVKVSVTSP SSPELVSPEE HADFSSFLLL VDAAVQRAAE LELEKKQEPN P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts