missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Homeobox protein TGIF2LX Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Homeobox protein TGIF2LX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7806-ec-10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_620410.3 | |
Homeobox protein TGIF2LX Protein | |
Research Use Only | |
TGIF2LX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAAADGPAE TQSPVEKDSP AKTQSPAQDT SIMSRNNADT GRVLALPEHK KKRKGNLPAE SVKILRDWMY KHRFKAYPSE EEKQMLSEKT NLSLLQISNW FINARRRILP DMLQQRRNDP IIGHKTGKDA HATHLQSTEA SVPAKSGPSG PDNVQSLPLW PLPKGQMSRE KQPDPESAPS QKLTGIAQPK KKVKVSVTSP SSPELVSPEE HADFSSFLLL VDAAVQRAAE LELEKKQEPN P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
90316 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur