Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAI1 Protein
A cDNA sequence encoding the GNAI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name GNAI1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979078
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12009-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959078
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12009-10ug
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15969078
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12009-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GNAI1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GNAI1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCTLSA EDKAAVERSK MIDRNLREDG EKAAREVKLL LLGAGESGKS TIVKQMKIIH EAGYSEEECK QYKAVVYSNT IQSIIAIIRA MGRLKIDFGD SARADDARQL FVLAGAAEEG FMTAELAGVI KRLWKDSGVQ ACFNRSREYQ LNDSAAYYLN DLDRIAQPNY IPTQQDVLRT RVKTTGIVET HFTFKDLHFK MFDVGGQRSE RKKWIHCFEG VTAIIFCVAL SDYDLVLAED EEMNRMHESM KLFDSICNNK WFTDTSIILF LNKKDLFEEK IKKSPLTICY PEYAGSNTYE EAAAYIQCQF EDLNKRKDTK EIYTHFTCAT DTKNVQFVFD AVTDVIIKNN LKDCGLF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.