missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAI1 Protein
A cDNA sequence encoding the GNAI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12009-10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
GNAI1 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCTLSA EDKAAVERSK MIDRNLREDG EKAAREVKLL LLGAGESGKS TIVKQMKIIH EAGYSEEECK QYKAVVYSNT IQSIIAIIRA MGRLKIDFGD SARADDARQL FVLAGAAEEG FMTAELAGVI KRLWKDSGVQ ACFNRSREYQ LNDSAAYYLN DLDRIAQPNY IPTQQDVLRT RVKTTGIVET HFTFKDLHFK MFDVGGQRSE RKKWIHCFEG VTAIIFCVAL SDYDLVLAED EEMNRMHESM KLFDSICNNK WFTDTSIILF LNKKDLFEEK IKKSPLTICY PEYAGSNTYE EAAAYIQCQF EDLNKRKDTK EIYTHFTCAT DTKNVQFVFD AVTDVIIKNN LKDCGLF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
10 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GNAI1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur