missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-9 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
464.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2254 |
---|---|
Molekulargewicht | 23 kDa |
Name | FGF-9 |
Menge | 25 μg |
Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18167980
|
R&D Systems™
273-F9-025/CF |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na 2 SO 4 and EDTA. |
464.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18177550
|
R&D Systems™
273-F9-025 |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na 2 SO 4 and EDTA with BSA as a carrier protein. |
464.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
The Recombinant Human FGF-9 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human FGF-9 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
2254 | |
FGF-9 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
23 kDa | |
25 μg | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-9 Protein