Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human FGF-23 His Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
621.00 CHF - 915.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 0.25 mg/mL |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
Zusammensetzung | Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol |
Gen-ID (Entrez) | 8074 |
Molekulargewicht | 26.4 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18619060
|
Novus Biologicals™
NBP2-77508-100ug |
100 μg |
915.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18215197
|
Novus Biologicals™
NBP2-77508-0.05MG |
0.05 mg |
621.00 CHF
0.05 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
A recombinant protein with a C terminal His-tag and corresponding to the amino acids 25-251 of Human FGF-23.
Source: Baculovirus
Amino Acid Sequence:
ADPYPNASPL LGSSWGGLIH LYTATARNSY HLQIHKNGHV DGAPHQTIYS ALMIRSEDAG FVVITGVMSR RYLCMDFRGN IFGSHYFDPE NCRFQHQTLE NGYDVYHSPQ YHFLVSLGRA KRAFLPGMNP PPYSQFLSRR NEIPLIHFNT PIPRRHTRSA EDDSERDPLN VLKPRARMTP APASCSQELP SAEDNSPMAS DPLGVVRGGR VNTHAGGTGP EGCRPFAKFI HHHHHH
Spezifikation
0.25 mg/mL | |
Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol | |
26.4 kDa | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
FGF23 | |
< 1.0 EU per 1 μg of protein (determined by LAL method) |
SDS-PAGE | |
8074 | |
Baculovirus | |
ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor | |
Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol | |
>90% SDS-PAGE |