missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-20 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
462.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 26281 |
---|---|
Molekulargewicht | 24 kDa |
Name | FGF-20 |
Menge | 25 μg |
Quelle | E. coli-derived human FGF-20 protein Ala2-Thr211,with an N-terminal Met and a 6-His tag |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18310068
|
R&D Systems™
2547-FG-025/CF |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, (NH 4 ) 2 SO 4 DTT and EDTA. |
462.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18136330
|
R&D Systems™
2547-FG-025 |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, (NH 4 ) 2 SO 4 DTT and EDTA with BSA as a carrier protein. |
462.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
The Recombinant Human FGF-20 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FGF-20 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
26281 | |
FGF-20 | |
E. coli-derived human FGF-20 protein Ala2-Thr211,with an N-terminal Met and a 6-His tag | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
24 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-20 Protein