Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FEN1 Protein
A cDNA sequence encoding the FEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 5600.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 2237 |
---|---|
Name | FEN1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | FEN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15978628
|
enQuireBio™
QP11866-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968628
|
enQuireBio™
QP11866-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958628
|
enQuireBio™
QP11866-1mg |
1 mg |
5600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
2237 | |
Research Use Only | |
FEN1 | |
Human | |
Untagged | |
The protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 10% glycerol. |
FEN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGIQGLAKLI ADVAPSAIRE NDIKSYFGRK VAIDASMSIY QFLIAVRQGG DVLQNEEGET TSHLMGMFYR TIRMMENGIK PVYVFDGKPP QLKSGELAKR SERRAEAEKQ LQQAQAAGAE QEVEKFTKRL VKVTKQHNDE CKHLLSLMGI PYLDAPSEAE ASCAALVKAG KVYAAATEDM DCLTFGSPVL MRHLTASEAK KLPIQEFHLS RILQELGLNQ EQFVDLCILL GSDYCESIRG IGPKRAVDLI QKHKSIEEIV RRLDPNKYPV PENWLHKEAH QLFLEPEVLD PESVELKWSE PNEEELIKFM CGEKQFSEER IRSGVKRLSK SRQGSTQGRL DDFFKVTGSL SSAKRKEPEP KGSTKKKAKT GAAGKFKRGK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human FEN1 Protein