missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FcERI / FCER1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FcERI / FCER1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
237.00 CHF - 2525.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001992.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2205 |
Name | FcERI / FCER1A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15939449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-10ug |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15979449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-50ug |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15929449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-100ug |
100 μg |
615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-200ug |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-500ug |
500 μg |
1665.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949449
|
enQuireBio™
QP6026-ye-1mg |
1 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001992.1 | |
FcERI / FCER1A Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2205 | |
Research Use Only | |
FCER1A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VPQKPKVSLN PPWNRIFKGE NVTLTCNGNN FFEVSSTKWF HNGSLSEETN SSLNIVNAKF EDSGEYKCQH QQVNESEPVY LEVFSDWLLL QASAEVVMEG QPLFLRCHGW RNWDVYKVIY YKDGEALKYW YENHNISITN ATVEDSGTYY CTGKVWQLDY ESEPLNITVI KAPREKYWLQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |