missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FcERI / FCER1A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FcERI / FCER1A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6026-ye-10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15939449

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001992.1
FcERI / FCER1A Protein
Research Use Only
FCER1A
Recombinant Protein
Yeast
VPQKPKVSLN PPWNRIFKGE NVTLTCNGNN FFEVSSTKWF HNGSLSEETN SSLNIVNAKF EDSGEYKCQH QQVNESEPVY LEVFSDWLLL QASAEVVMEG QPLFLRCHGW RNWDVYKVIY YKDGEALKYW YENHNISITN ATVEDSGTYY CTGKVWQLDY ESEPLNITVI KAPREKYWLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2205
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote