Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000630.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 356 |
Name | Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979409
|
enQuireBio™
QP6021-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15919419
|
enQuireBio™
QP6021-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15969409
|
enQuireBio™
QP6021-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15999409
|
enQuireBio™
QP6021-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15909419
|
enQuireBio™
QP6021-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15989409
|
enQuireBio™
QP6021-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_000630.1 | |
Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
356 | |
Research Use Only | |
FASLG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |