missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6021-ec-100ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15969409

  • 505.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000630.1
Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Research Use Only
FASLG
Recombinant Protein
E. coli
QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
356
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote