missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fanconi anemia group C Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fanconi anemia group C protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

187.00 CHF - 2450.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000127.2
Gen-ID (Entrez) 2176
Name Fanconi anemia group C Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15959399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15999399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15949399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-100ug
100 μg
544.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15979399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15989399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15969399
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6019-ec-1mg
1 mg
2450.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000127.2
Fanconi anemia group C Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2176
Research Use Only
FANCC
Recombinant Protein
E. coli
MAQDSVDLSC DYQFWMQKLS VWDQASTLET QQDTCLHVAQ FQEFLRKMYE ALKEMDSNTV IERFPTIGQL LAKACWNPFI LAYDESQKIL IWCLCCLINK EPQNSGQSKL NSWIQGVLSH ILSALRFDKE VALFTQGLGY APIDYYPGLL KNMVLSLASE LRENHLNGFN TQRRMAPERV ASLSRVCVPL ITLTDVDPLV EALLICHGRE PQEILQPEFF EAVNEAILLK KISLPMSAVV CLWLRHLPSL EKAMLHLFEK LISSERNCLR RIECFIKDSS LPQAACHPAI FRVVDEMFRC ALLETDGALE IIATIQVFTQ CFVEALEKAS KQLRFALKTY FPYTSPSLAM VLLQDPQDIP RGHWLQTLKH ISELLREAVE DQTHGSCGGP FESWFLFIHF GGWAEMVAEQ LLMSAAEPPT ALLWLLAFYY GPRDGRQQRA QTMVQVKAVL GHLLAMSRSS SLSAQDLQTV AGQGTDTDLR APAQQLIRHL LLNFLLWAPG GHTIAWDVIT LMAHTAEITH EIIGFLDQTL YRWNRLGIES PRSEKLAREL LKELRTQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt