missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fanconi anemia group C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fanconi anemia group C protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6019-ec-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_000127.2 | |
Fanconi anemia group C Protein | |
Research Use Only | |
FANCC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAQDSVDLSC DYQFWMQKLS VWDQASTLET QQDTCLHVAQ FQEFLRKMYE ALKEMDSNTV IERFPTIGQL LAKACWNPFI LAYDESQKIL IWCLCCLINK EPQNSGQSKL NSWIQGVLSH ILSALRFDKE VALFTQGLGY APIDYYPGLL KNMVLSLASE LRENHLNGFN TQRRMAPERV ASLSRVCVPL ITLTDVDPLV EALLICHGRE PQEILQPEFF EAVNEAILLK KISLPMSAVV CLWLRHLPSL EKAMLHLFEK LISSERNCLR RIECFIKDSS LPQAACHPAI FRVVDEMFRC ALLETDGALE IIATIQVFTQ CFVEALEKAS KQLRFALKTY FPYTSPSLAM VLLQDPQDIP RGHWLQTLKH ISELLREAVE DQTHGSCGGP FESWFLFIHF GGWAEMVAEQ LLMSAAEPPT ALLWLLAFYY GPRDGRQQRA QTMVQVKAVL GHLLAMSRSS SLSAQDLQTV AGQGTDTDLR APAQQLIRHL LLNFLLWAPG GHTIAWDVIT LMAHTAEITH EIIGFLDQTL YRWNRLGIES PRSEKLAREL LKELRTQV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
2176 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur