Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP5 / E-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP5 / E-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001435.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2171 |
Name | FABP5 / E-FABP Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15999369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969369
|
enQuireBio™
QP6014-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001435.1 | |
FABP5 / E-FABP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2171 | |
Research Use Only | |
FABP5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATVQQLEGR WRLVDSKGFD EYMKELGVGI ALRKMGAMAK PDCIITCDGK NLTIKTESTL KTTQFSCTLG EKFEETTADG RKTQTVCNFT DGALVQHQEW DGKESTITRK LKDGKLVVEC VMNNVTCTRI YEKVE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |