Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP5 / E-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP5 / E-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6014-ec-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15999369
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001435.1
FABP5 / E-FABP Protein
Research Use Only
FABP5
Recombinant Protein
E. coli
MATVQQLEGR WRLVDSKGFD EYMKELGVGI ALRKMGAMAK PDCIITCDGK NLTIKTESTL KTTQFSCTLG EKFEETTADG RKTQTVCNFT DGALVQHQEW DGKESTITRK LKDGKLVVEC VMNNVTCTRI YEKVE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2171
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol