Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / LRR-repeat protein 18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/LRR-repeat protein 18, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Name | F-box / LRR-repeat protein 18 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | FBXL18 |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-10ug |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15999429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-50ug |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15949429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-100ug |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-200ug |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15989429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-500ug |
500 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969429
|
enQuireBio™
QP6024-ec-1mg |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
F-box / LRR-repeat protein 18 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
FBXL18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASSGEDISN DDDDMHPAAA GMADGVHLLG FSDEILLHIL SHVPSTDLIL NVRRTCRKLA ALCLDKSLIH TVLLQKDYQA SEDKVRQLVK EIGREIQQLS MAGCYWLPGS TVEHVARCRS LVKVNLSGCH LTSLRLSKML SALQHLRSLA IDVSPGFDAS QLSSECKATL SRVRELKQTL FTPSYGVVPC CTSLEKLLLY FEILDRTREG AILSGQLMVG QSNVPHYQNL RVFYARLAPG YINQEVVRLY LAVLSDRTPQ NLHAFLISVP GSFAESGATK NLLDSMARNV VLDALQLPKS WLNGSSLLQH MKFNNPFYFS FSRCTLSGGH LIQQVINGGK DLRSLASLNL SGCVHCLSPD SLLCR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |