Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human F-box / LRR-repeat protein 18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) F-box/LRR-repeat protein 18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6024-ec-200ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15979429
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
F-box / LRR-repeat protein 18 Protein
Research Use Only
FBXL18
Recombinant Protein
E. coli
MASSGEDISN DDDDMHPAAA GMADGVHLLG FSDEILLHIL SHVPSTDLIL NVRRTCRKLA ALCLDKSLIH TVLLQKDYQA SEDKVRQLVK EIGREIQQLS MAGCYWLPGS TVEHVARCRS LVKVNLSGCH LTSLRLSKML SALQHLRSLA IDVSPGFDAS QLSSECKATL SRVRELKQTL FTPSYGVVPC CTSLEKLLLY FEILDRTREG AILSGQLMVG QSNVPHYQNL RVFYARLAPG YINQEVVRLY LAVLSDRTPQ NLHAFLISVP GSFAESGATK NLLDSMARNV VLDALQLPKS WLNGSSLLQH MKFNNPFYFS FSRCTLSGGH LIQQVINGGK DLRSLASLNL SGCVHCLSPD SLLCR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol